5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-1-benzofuran-5-ol, 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 5-Hydroxy-3-nitro-1-benzofuran, 3-Nitrobenzofuran-5-ol
OR29193-1G
OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA
92.8
EUR
APOSOR29193-1G
APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₅NO₄ Molecular Weight: 179.13 g/mol Schmelzpunkt: 164…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00114881 CAS-Nummer: 126318-27-2 |