5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Methylsulphonyl)-2-thenoic acid, 2-Carboxy-5-(methylsulphonyl)thiophene
OR29205-1G
OR29205-250MG
APOSOR29205-1GEA
112
EUR
APOSOR29205-1G
APOSOR29205-250MG
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆O₄S₂ Schmelzpunkt: 201…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173745 CAS-Nummer: 60166-86-1 |