3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Cyanoacetyl)-2,5-dimethylfuran, 3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropionitrile
OR29470-250MG
OR29470-50MG
APOSOR29470-250MGEA
279
EUR
APOSOR29470-250MG
APOSOR29470-50MG
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,173 g/mol Schmelzpunkt: 120…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00275552 CAS-Nummer: 175276-62-7 |