5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR29472-1G OR29472-5G
APOSOR29472-1GEA 122 EUR
APOSOR29472-1G APOSOR29472-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂
Schmelzpunkt: 125…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275557
CAS-Nummer: 175276-63-8