Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)furan-3-carboxylate
OR29476-1G OR29476-250MG
APOSOR29476-1GEA 296 EUR
APOSOR29476-1G APOSOR29476-250MG
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Formel: C₁₄H₁₃NO₅
Molecular Weight: 275,257 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00277691
CAS-Nummer: 175276-71-8