2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole, 2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR29479-1G
OR29479-5G
OR29479-250MG
APOSOR29479-1GEA
185
EUR
APOSOR29479-1G
APOSOR29479-5G
APOSOR29479-250MG
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₉NO₃S Schmelzpunkt: 210…214 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01313485 CAS-Nummer: 368869-97-0 |