5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]toluene, 1-[5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-3-methylbenzene
OR29506-1G
OR29506-250MG
APOSOR29506-1GEA
434
EUR
APOSOR29506-1G
APOSOR29506-250MG
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₂O Molecular Weight: 250.724 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01765337 CAS-Nummer: 680216-08-4 |