5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-5-(6-chloropyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole, tert-Butyl {[5-(6-chloropyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]methyl} sulphone
OR29514-100MG OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA 284 EUR
APOSOR29514-100MG APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Formel: C₁₂H₁₄ClN₃O₃S
Molecular Weight: 315.776 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02090296
CAS-Nummer: 680216-16-4