(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbamate, 2,6-Dichloro-4-[({[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbamoyl}oxy)methyl]pyridine
OR29546-250MG OR29546-50MG
APOSOR29546-250MGEA 116 EUR
APOSOR29546-250MG APOSOR29546-50MG
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Formel: C₁₇H₁₁Cl₄N₃O₃
Molecular Weight: 447,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00207908
CAS-Nummer: 261622-75-7