Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR29586-1G OR29586-5G
APOSOR29586-1GEA 102 EUR
APOSOR29586-1G APOSOR29586-5G
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Formel: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₃
Molecular Weight: 303.141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00177420
CAS-Nummer: 82140-55-4