2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR29658-10G OR29658-1G OR29658-5G
APOSOR29658-10GEA 864 EUR
APOSOR29658-10G APOSOR29658-1G APOSOR29658-5G
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Formel: C₆H₇N₃S₂
Molecular Weight: 185.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173810
CAS-Nummer: 5351-91-7