6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Formyl-2-(methylsulphanyl)nicotinonitrile, 3-Cyano-2-(methylthio)pyridine-6-carboxaldehyde
OR29723-1G OR29723-250MG OR29723-5G
APOSOR29723-1GEA 116 EUR
APOSOR29723-1G APOSOR29723-250MG APOSOR29723-5G
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Formel: C₈H₆N₂OS
Molecular Weight: 178,211 g/mol
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173824
CAS-Nummer: 175277-27-7