1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR29750-1G OR29750-5G
APOSOR29750-1GEA 94.4 EUR
APOSOR29750-1G APOSOR29750-5G
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Molecular Weight: 256,085 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100034
CAS-Nummer: 175277-36-8