2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethan-1-one
OR29778-1G OR29778-2.5G
APOSOR29778-1GEA 98.6 EUR
APOSOR29778-1G APOSOR29778-2.5G
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₁H₇BrClNO₂
Molecular Weight: 300,536 g/mol
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662759
CAS-Nummer: 258506-49-9
UN: 3261
ADR: 8,III