α,2,4-Trichlorobenzaldoxime

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride

OR29855-1G OR29855-5G OR29855-250MG
APOSOR29855-1GEA 82.8 EUR
APOSOR29855-1G APOSOR29855-5G APOSOR29855-250MG
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Formel: C₇H₄Cl₃NO
Molecular Weight: 224,472 g/mol
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192643
CAS-Nummer: 29203-60-9
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR