6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300010-1G OR300010-250MG
APOSOR300010-1GEA 224 EUR
APOSOR300010-1G APOSOR300010-250MG
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₅H₂₀BNO₃
Molecular Weight: 273,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072003
CAS-Nummer: 400620-72-6