1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline, 3,4-Dihydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinolin-1(2H)-one, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR300011-1G
OR300011-250MG
APOSOR300011-1GEA
464
EUR
APOSOR300011-1G
APOSOR300011-250MG
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₃ Molecular Weight: 273,135 g/mol Schmelzpunkt: 234…237 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11044671 CAS-Nummer: 376584-30-4 |