1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300040-1G OR300040-250MG
APOSOR300040-1GEA 34.8 EUR
APOSOR300040-1G APOSOR300040-250MG
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO·ClH
Molecular Weight: 202,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191401
CAS-Nummer: 41052-94-2