1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-5-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-5-cyano-2-azanaphthalene
OR300058-100MG OR300058-250MG
APOSOR300058-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR300058-100MG APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂
Molecular Weight: 188.613 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18250893
CAS-Nummer: 1231761-23-1