1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-6-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-6-cyano-2-azanaphthalene
OR300059-500MG OR300059-250MG
APOSOR300059-500MGEA 406 EUR
APOSOR300059-500MG APOSOR300059-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18250894
CAS-Nummer: 1260664-41-2