8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300069-100MG
OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR300069-100MG
APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193666 CAS-Nummer: 1233025-78-9 |