1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Cyano-1-hydroxyisoquinoline, 6-Cyano-1-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300072-250MG
OR300072-500MG
APOSOR300072-250MGEA
410
EUR
APOSOR300072-250MG
APOSOR300072-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆N₂O Molecular Weight: 170,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22375647 CAS-Nummer: 1184916-94-6 |