1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 215 EUR
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO
Molecular Weight: 191,614 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09835329
CAS-Nummer: 223671-53-2