3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Carboxy-3-chloroisoquinoline, 6-Carboxy-3-chloro-2-azanaphthalene
OR300082-1G
OR300082-250MG
APOSOR300082-1GEA
522
EUR
APOSOR300082-1G
APOSOR300082-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆ClNO₂ Molecular Weight: 207,613 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18260383 CAS-Nummer: 1256794-71-4 |