1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR300098-250MG OR300098-1G
APOSOR300098-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR300098-250MG APOSOR300098-1G
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Formel: C₁₁H₉NO
Molecular Weight: 171.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658291
CAS-Nummer: 91544-03-5