5-Bromo-6-methylisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300110-100MG OR300110-250MG
APOSOR300110-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR300110-100MG APOSOR300110-250MG
5-Bromo-6-methylisoquinoline
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222.081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264577
CAS-Nummer: 1146298-61-4