3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300116-1G OR300116-250MG
APOSOR300116-1GEA 899 EUR
APOSOR300116-1G APOSOR300116-250MG
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Formel: C₉H₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22380493
CAS-Nummer: 1374652-53-5