5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1,2-dihydro-1-oxoisoquinoline
OR300119-1G
OR300119-250MG
OR300119-5G
APOSOR300119-1GEA
132
EUR
APOSOR300119-1G
APOSOR300119-250MG
APOSOR300119-5G
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,054 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226915 CAS-Nummer: 190777-77-6 |