3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-6-methoxy-2-azanaphthalene
OR300122-1G
OR300122-50MG
APOSOR300122-1GEA
527
EUR
APOSOR300122-1G
APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044725 CAS-Nummer: 82117-20-2 |