1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1-Aminoisoquinolin-6-yl)methanol, 1-Amino-6-(hydroxymethyl)-2-azanaphthalene
OR300127-250MG OR300127-100MG
APOSOR300127-250MGEA 435 EUR
APOSOR300127-250MG APOSOR300127-100MG
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.199 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22689644
CAS-Nummer: 1374656-02-6