Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300148-1G
OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA
543
EUR
APOSOR300148-1G
APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₂S Molecular Weight: 261.339 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06738347 CAS-Nummer: 885278-69-3 |