3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 5-Borono-3-chloroisoquinoline, (3-Chloroisoquinolin-5-yl)boronic acid
OR300151-500MG
OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA
435
EUR
APOSOR300151-500MG
APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Formel:
C₉H₇BClNO₂ Molecular Weight: 207.421 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22199341 CAS-Nummer: 1429665-44-0 |