Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300152-250MG
APOSOR300152-250MGEA 58 EUR
APOSOR300152-250MG
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 196,246 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699186
CAS-Nummer: 1170483-34-7