3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 8-Borono-3-chloroisoquinoline
OR300154-500MG
OR300154-250MG
OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA
498
EUR
APOSOR300154-500MG
APOSOR300154-250MG
APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formel:
C₉H₇BClNO₂ Molecular Weight: 207.421 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22199344 CAS-Nummer: 2096333-80-9 |