1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300156-1G OR300156-250MG
APOSOR300156-1GEA 252 EUR
APOSOR300156-1G APOSOR300156-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₅BrClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18255548
CAS-Nummer: 1256823-11-6