2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 340 EUR
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03161180
CAS-Nummer: 102732-63-8