2-Aminoquinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminoquinazolin-4(3H)-one
OR300186-1G
OR300186-250MG
APOSOR300186-1GEA
190
EUR
APOSOR300186-1G
APOSOR300186-250MG
2-Aminoquinazolin-4-ol
2-Aminoquinazolin-4-ol
Formel:
C₈H₇N₃O Molecular Weight: 161,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18378813 CAS-Nummer: 20198-19-0 |