6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300199-250MG OR300199-1G
APOSOR300199-250MGEA 531 EUR
APOSOR300199-250MG APOSOR300199-1G
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol
Formel: C₈H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28129182
CAS-Nummer: 1214241-98-1