tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
OR300247-1G OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA 618 EUR
APOSOR300247-1G APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Molecular Weight: 300,192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30531038
CAS-Nummer: 1998726-82-1