2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300257-100MG
OR300257-250MG
APOSOR300257-100MGEA
432
EUR
APOSOR300257-100MG
APOSOR300257-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22036527 CAS-Nummer: 1368338-34-4 |