2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300260-100MG OR300260-250MG
APOSOR300260-100MGEA 596 EUR
APOSOR300260-100MG APOSOR300260-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Formel: C₇H₉BrN₂S
Molecular Weight: 233,129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22571362
CAS-Nummer: 1280704-26-8