tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Boc-5-formylindoline
OR300270-1G OR300270-250MG
APOSOR300270-1GEA 290 EUR
APOSOR300270-1G APOSOR300270-250MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molecular Weight: 247.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12408236
CAS-Nummer: 879887-32-8