5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300279-1G
OR300279-500MG
APOSOR300279-1GEA
868
EUR
APOSOR300279-1G
APOSOR300279-500MG
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26680605 CAS-Nummer: 693771-79-8 |