2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300308-1G OR300308-250MG
APOSOR300308-1GEA 1730 EUR
APOSOR300308-1G APOSOR300308-250MG
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240.053 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621098
CAS-Nummer: 1782429-68-8