7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300312-100MG OR300312-250MG
APOSOR300312-100MGEA 163 EUR
APOSOR300312-100MG APOSOR300312-250MG
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Formel: C₁₃H₁₄N₂O
Molecular Weight: 214,263 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30490125
CAS-Nummer: 1595028-26-4