3-Bromoquinolin-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300363-1G OR300363-250MG
APOSOR300363-1GEA 142 EUR
APOSOR300363-1G APOSOR300363-250MG
3-Bromoquinolin-5-amine
3-Bromoquinolin-5-amine
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,069 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20327979
CAS-Nummer: 116632-57-6