3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300369-1G OR300369-250MG OR300369-100MG
APOSOR300369-1GEA 1020 EUR
APOSOR300369-1G APOSOR300369-250MG APOSOR300369-100MG
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Molecular Weight: 252,064 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20327982
CAS-Nummer: 1344046-13-4