3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300370-1G OR300370-250MG
APOSOR300370-1GEA 404 EUR
APOSOR300370-1G APOSOR300370-250MG
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Molecular Weight: 217.45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22380416
CAS-Nummer: 1335052-66-8