2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300373-1G OR300373-500MG
APOSOR300373-1GEA 509 EUR
APOSOR300373-1G APOSOR300373-500MG
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Formel: C₆H₉N₃O
Molecular Weight: 139,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10574697
CAS-Nummer: 33631-04-8