7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300382-1G OR300382-250MG
APOSOR300382-1GEA 360 EUR
APOSOR300382-1G APOSOR300382-250MG
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Formel: C₇H₄BrN₃
Molecular Weight: 210,031 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22380148
CAS-Nummer: 1337880-74-6